Du Søgte efter: Beslag
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Den ideelle afsætningsplads til kolber og andre glasbeholdere med rund bund. komprimeret kork, natur farve.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Made of natural cork.
Leverandør: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: Rubber sleeves for filter crucibles.
Leverandør: ROBU GLASFILTER
Beskrivelse: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Kan bruges til at skabe et stabilt grundlag for rundbundede kolber og andre beholdere med en anden en buet bund. Reversibel. Skridsikker, blød, stabel...
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Gummi, autoklaverbare.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: PP-rør, støttepuder fremstillet af polyetherimid.
Varenummer: (AZLOTWR038)
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Sleeve for crucible 30 ml, Naturgummi
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Naturgummi.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1800 mm height, for: flat flanges DN 200
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Flaskeholdere, Kork, Til: 250 - 500 ml, Ø udv.: 110 mm, Indv. Ø bund: 60 mm, Højde: 30 mm
Varenummer: (KART420)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (IKAA4448400)
Leverandør: IKA
Beskrivelse: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Rubber sleeves suitable for filter crucibles.
Varenummer: (BELAF389500000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom