Du Søgte efter: Kryostrå
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Kryostrå, Nalgene® CryoCane™, Colour code tabs, hvid
Varenummer: (211-0229)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PVC. Beskytter cryorør under håndtering og opbevaring.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (479-6858)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Til opbevaring af cryorør i flydende nitrogen samt til at give ekstra sikkerhed ved frysning af sundhedsfarlige prøver PE ærmer.
UOM: 1 * 15 Items
Varenummer: (479-0021)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Aluminium opbevaringsrør til seks kryorør på 1,2 eller 1,8 ml. Fire cryorør på 3,6 ml eller tre cryorør på 4,5 ml.
UOM: 1 * 50 Items
Varenummer: (479-3260)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PVC hylster omslutter aluminiumrørene med cryorørene for at beskytte dem under håndtering og opbevaring.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (SIMPT313)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: Kryostrå, Opbevaringsrør til Cryovial®-rør, aluminium , Til: op til fem hætteglas på 1,2 eller 2 ml, Længde: 290 mm
UOM: 1 * 12 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom