Cotton wool
Leverandør: Cowens
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Chimie analytique / Chimiste / LYON
Ja, jeg anbefaler
Idéal pour boucher des cartouches en celluloses avant extraction au Soxhlet. Un peu difficile d'extraire une petite quantité car le coton est très compacté.
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 20/09/2016
Nous vous remercions pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer.
391-2264EA 382 DKK
391-2264
Cotton wool
Glasuld og bomuld
These non-absorbent bleached cotton wool rolls are made of 100% cotton.
  • Soft
  • Minimum linting
  • Minimum neps