Du Søgte efter: Omrørestave
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE with steel core.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Solid PTFE.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Leverandør: Schott AG
Beskrivelse: Very long glass rods made from Borosilicate 3.3 glass.
Varenummer: (441-0099)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Til forskellige laboratorieformål.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (441-0217)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Disposable stirring spatulas made from PS.
UOM: 1 * 500 Items
Varenummer: (300-0517)
Leverandør: Sampling Systems
Beskrivelse: The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HACH177001)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Omrørestave, Stirring rod, Glas, Længde: 150 mm, diameter: 5 mm
UOM: 1 * 3 Items
Varenummer: (231-0074)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Rørepind med flade ender med en flad omrører på 16×16 mm i den ene ende og en trekantet omrører i den anden ende.
UOM: 1 * 12 Items
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Omrørestave, Omrørerpind, med spatelender, PTFE, Længde: 250 mm, diameter: 8 mm
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: AR-Glas®. With fused ends.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: These PS stirrer are ideal for use in the dairy, environmental, microbiology and industry sectors. Colour: white.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: AR-Glas® with fused ends.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: AR-Glas®. Glasrøret er støbt og forseglet i begge ender.
Tilbud
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Assorted shapes for stirring and mixing.
Varenummer: (442-4160)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Hvid stav i et stykke med udglattede ender, der danner 2 små spatler.
UOM: 1 * 10 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom