Du Søgte efter: Sterilisationsindikatorer
Ved ændring af udseende i farve eller mønster, viser en steriliseringsindikator visuelt, om rengøringsforholdene passerer eller procedurer er afsluttet. Til eliminering af risiko for instrumenter ikke er sterile, anvendes en steriliseringsindikator rutinemæssigt i kliniske, forsknings og produktionsmiljøer, hvor eliminering af kontaminering er afgørende. Med den temperaturbestandighed, der er nødvendig for at modstå rengøringen, er en steriliseringsindikator tilgængelig i forskellige former som tape, ampuller og sticks.
Ved ændring af udseende i farve eller mønster, viser en steriliseringsindikator visuelt, om rengøringsforholdene passerer eller procedurer er afsluttet. Til eliminering af risiko for instrumenter ikke er sterile, anvendes en steriliseringsindikator rutinemæssigt i kliniske, forsknings og produktionsmiljøer, hvor eliminering af kontaminering er afgørende. Med den temperaturbestandighed, der er nødvendig for at modstå rengøringen, er en steriliseringsindikator tilgængelig i forskellige former som tape, ampuller og sticks.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Sterikon® plus bioindikatorer kan bruges til at teste funktionaliteten af autoklaver (15 minutter ved 121 °C). De kan også bruges til at kontrollere s...
Leverandør: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Leverandør: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Leverandør: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Leverandør: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Leverandør: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Leverandør: MICRONOVA
Beskrivelse: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør: 3M MEDICAL
Beskrivelse: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Varenummer: (481-0844)
Leverandør: 3M MEDICAL
Beskrivelse: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 Items
Varenummer: (817-0302)
Leverandør: Texwipe
Beskrivelse: Steriliseringsindikatorer, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Længde: 50 mm, Bredde: 50 mm
UOM: 1 * 1 ROL
Varenummer: (804-0226)
Leverandør: 3M MEDICAL
Beskrivelse: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 ROL
Varenummer: (489-0109)
Leverandør: 3M MEDICAL
Beskrivelse: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 ROL
Varenummer: (BRND61750)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (481-0842)
Leverandør: 3M MEDICAL
Beskrivelse: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
UOM: 1 * 500 Items
Leverandør: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse: Hvid, klæbende crepetape, til brug i standardautoklaver.
Varenummer: (489-1310)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Klæbende tape.
UOM: 1 * 1 ROL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom