Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (93)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "Spoons"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/60/18709660.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"67"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, white. These disposable spoons are produced in a cleanroom environment and gamma radiation sterilised. They are ideal for the sampling of powder, ...
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   These pharmacist's spoons made of stainless steel (Remanit 4301) feature a broad spatula end and a spoon end.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   This spoon spatula is made of stainless steel.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Double-ended spoons made from stainless steel.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Double-ended spoons made from stainless steel.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   These double-ended chemical spoons are made from stainless steel.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Single-ended chemical spoons made of stainless steel.
Leverandør:  SAMPLING SYSTEMS LTD
Beskrivelse:   These sampling spoons are made from 304 stainless steel. They are ideal for transferring small amounts of powder.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Næste