Beskyttelsesbrille, Super Nylsun
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Super Nylsun
111-0107EA 0 DKK
111-0107
Beskyttelsesbrille, Super Nylsun
Fjerlet brille med nylonstel, som oprindeligt blev designet til politiet og militæret.
  • Standard pasform
  • Kurvet linse yder beskyttelse mod påvirkning fra siden
  • Udskiftelige linser
Vægt: 23 g
Certificeringer: EN 166, EN 170