Beskyttelsesbriller, Viper
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Viper
111-0340EA 95.6 DKK
111-0340
Beskyttelsesbriller, Viper
Briller
Denne model er ultralet og meget raffineret. Med front i ét stykke yder den ekstra beskyttelse og et bredere synsfelt.
  • Justerbar længde af brillestang
  • Integreret sideskjold for ekstra beskyttelse
Vægt: 25 g
Certificeringer: EN 166, EN 170