Du Søgte efter: Briller
154  results were found
SearchResultCount:"154"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (111-0931)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lightweight safety glasses with clear PC lens.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1842)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wrap-around protective eyewear offering a comfortable and custom fit all day long.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1846)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These economical, compact cover glasses (OTG) fit over most prescription eyewear.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1844)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Extremely lightweight, modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-0932)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Safety spectacles with wrap-around, clear polycarbonate lens and indirect ventilation.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1845)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stylish protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-0930)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Visitor glasses with wrap-around, clear polycarbonate lens and indirect ventilation.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-0929)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lightweight spectacles with clear polycarbonate lens.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1848)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Modern and stylish design glasses with sturdy polycarbonate frame.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1843)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wrap-around, single-lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (111-1847)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function. One-piece PC lens and a lightweight, frameless design ensures a comfortable custom...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Lightweight, stylish designed safety glasses Virtua™ AP protective eyewear features a streamline wrap-around design for excellent coverage and good fi...
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: Stylish lightweight overspec for use with prescription eyewear.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The 3M™ SecureFit™ SF600 series is an extension to the successful SecureFit range of protective eyewear. The innovative design promotes improved comfo...
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: Adaptable and ultra-light safety spectacle with base ten lens.
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: The Stealth™ 9000 is a lightweight safety spectacle, weighing just 25 g, with a wraparound 9 base curve polycarbonate lens.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 154
no targeter for Bottom