Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (241)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
spatler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/48/18945348.jpg
Overføre, opsamle eller omrøre biologiske prøver med lethed ved hjælp af multi-anvendelige spatler. De dobbeltsidede spatler har to forskellige formede blade til præcise og specifikke testapplikationer. Spatler med afrundede, koniske eller runde spidser i enhver størrelse er designet til ikke at ridse eller beskadige overfladen ved håndtering. Spatlerne har en flad, nonstick overflade for at reducere pulver eller prøvetab. Yderst resistent, spatlerne kan modstå ætsende opløsningsmidler og ekstrem temperaturbehandling.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"202"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Multipurpose, robust, inexpensive tools for collecting, transferring and processing samples of chemical and biological materials.
Varenummer: (231-0492)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, white. This spatula, with its long, ergonomic solid handle and pointed blade, can easily pierce paper and plastic bags.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   PS, white. These disposable spatulas are ideal for the sampling of powder, granules and pastes.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
Varenummer: (231-2176)
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Rustfrit stål 18/10. Praktisk kombination af dobbeltspatler, ske-spatler og pincet. Universalbrug i laboratorier og industri.
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 202
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste