Du Søgte efter: Skilte
VWR har et stort udvalg af skilte til let kommunikation med medarbejdere og besøgende. Farvestrålende biohazard-, strålings- og højspændingsskilte advarer om tilstedeværelsen af farlige materialer. Brandslukker, alarm og udgangstegn i tillæg til førstehjælpskasse og AED-skilt er vigtige i en nødsituation. Foldbart stativ og kegleformede forsigtighedsskilte er nemme at bevæge og transportere, mens vægmonterede
VWR har et stort udvalg af skilte til let kommunikation med medarbejdere og besøgende. Farvestrålende biohazard-, strålings- og højspændingsskilte advarer om tilstedeværelsen af farlige materialer. Brandslukker, alarm og udgangstegn i tillæg til førstehjælpskasse og AED-skilt er vigtige i en nødsituation. Foldbart stativ og kegleformede forsigtighedsskilte er nemme at bevæge og transportere, mens vægmonterede "V" -formede skilte giver permanent synlighed. Billed- og lys-i-mørke modeller er også tilgængelige.
94  results were found
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (116-0923)
Leverandør: Brady
Beskrivelse: ToughStripe™ products are used for marking aisles, passageways and storage locations, and pointing out important safety equipment and egress paths.
UOM: 1 * 20 Items
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Skilte, Fire blanket, white on red, PE, selvklæbende, 148×148 mm
Leverandør: Brady
Beskrivelse: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Safety signs for the purposes of accident prevention, health hazard information.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Floor safety signs improve facility safety by alerting employees to important safety information in areas with high foot traffic.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Safety communication is vital in workplace accident prevention. Instructing and reminding employees and visitors that a laboratory coat must be worn i...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: When working in a loud production environment, ear protection is necessary to reduce noise exposure. But can employees still hear the fire alarm?
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Standard mandatory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram. These signs display a message or action that must be ...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: A range of signs to clearly mark the location of fire extinguishers and other fire fighting equipment as well as fire alarm points.
Varenummer: (BRDY306923)
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Signs are made of surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface. They are overlaminated with a gloss clear polyester.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Prohibition signs must have a black diagram encircled by a red band and dissected by a red diagonal bar.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom