VWR® Parafilm® M, Skærere til forseglingsfilm
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Parafilm® M
631-0726EA 1020 DKK
631-0726
VWR® Parafilm® M, Skærere til forseglingsfilm
Forseglingsfilm Dispenser
Til opbevaring og nem dispensering af Parafilm® M-forseglingsfilm.
  • Designet til to 50 mm brede ruller eller en 100 mm bred rulle
  • Med savtakket klinge for let overskæring
  • Lette at rengøre