Du Søgte efter: Plastfolie
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (113-9674)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BRDY065508)
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Plastfolie, Polyester
UOM: 1 * 40 Items
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Leverandør: LONZA
Beskrivelse: GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Leverandør: LONZA
Beskrivelse: GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
Varenummer: (DIVEBMTM-2000)
Leverandør: DIVERSIFIED BIOTECH
Beskrivelse: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: KING DISPOSABLES
Beskrivelse: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Leverandør: DIVERSIFIED BIOTECH
Beskrivelse: Plastfolie, DuraSeal®, Længde: 45,7 m, Bredde: 127 mm, PE
Varenummer: (PROOVHG-FKP30-R15)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (FISH2N600600)
Leverandør: FISHER CONTAINER CORP
Beskrivelse: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KING756030)
Leverandør: KING DISPOSABLES
Beskrivelse: Plastfolie, Længde: 300 m, Bredde: 30 cm, PVC
UOM: 1 * 6 Items
Varenummer: (EDSC883244)
Leverandør: EDUCATIONSCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse: Plastfolie, Længde: 10 m, Bredde: 300 mm, Plast
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom