Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Forseglingstape til mikroplader
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/26/20236926.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikroplader, forseglingstape, no adhesive at cavity area, WebSeal, PET/Silicone/PET, klar
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Polyesterfilm med klæbemiddel af akryl. Sørger for en effektiv forsegling af alle microwell plader, der anvendes inden for PCR og cellekultur.
UOM:  1 * 200 Items
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Polyester tape with acrylic adhesive. Easy peel, easy seal general-purpose tape with a faster application time than normal tape in loose sheets.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverandør:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Mikroplader, forseglingstape, WebSeal, Aluminium/silicone
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PP film med trykfølsom akrylatklæbemiddel. Giver en sort alfanumerisk anvisning på bunden af 96-brøndsplader.
UOM:  1 * 50 Items
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Microplate sealing tape consisting of pre-cut, pressure-sensitive sheets for sealing the surface of standard 96-well or 384-well microplates during in...
UOM:  1 * 100 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste