Du Søgte efter: Forsegling
VWR tilbyder et bredt sortiment af seals til forsegling og beskyttelse af laboratorieprøver mod forurening, fordamning eller anden påvirkning. Beskyt mikroplade prøver med film, folier og tætningsbånd – Vælg sealingprodukter der er egnede til Elisa, PCR, køleopbevaring og generel inkubation. Forseglingsmåtter minimerer fordampning og eliminerer krydskontaminering. For bægrer, kolber, Petriskåle og andet labware vælges tætningsfilm, der er varme- eller kemikaliebestandige.
VWR tilbyder et bredt sortiment af seals til forsegling og beskyttelse af laboratorieprøver mod forurening, fordamning eller anden påvirkning. Beskyt mikroplade prøver med film, folier og tætningsbånd – Vælg sealingprodukter der er egnede til Elisa, PCR, køleopbevaring og generel inkubation. Forseglingsmåtter minimerer fordampning og eliminerer krydskontaminering. For bægrer, kolber, Petriskåle og andet labware vælges tætningsfilm, der er varme- eller kemikaliebestandige.
275  results were found
SearchResultCount:"275"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Inlet liners used in an GC require an O-ring placed near the top for proper operation. This O-ring ensures that the only path for carrier gas to get t...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse 106,7 µm tykke vinylfilm med 20 µm limlag er beregnet til midlertidig beskyttelse af prøver i 96-brønds plader mod kontaminering og fordamp...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse varmebestandige 74,9 µm tykke film er udviklet til thermocykliske applikationer. Polypropylen film er ikke perforerbare. Til PCR-applikationer, ...
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
New Product
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Easily detect lost elastomeric fragments to prevent contamination and product recalls.
New Product
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Tilbud
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ensure a tight seal.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
New Product
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Varenummer: (548-3411)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® WebSeal™, Mikropladeforsegling, Adhesive film/foil/tape (96/384 wells), Single sheet/mat/strip, Plate sealing tape, PE/silicone, clear, PE / Silikone
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® WebSeal™, Mikropladeforsegling, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Sealmat (block cover), 96 square well shape, Well top shape: Square, Silikone, klar, Ikke steril
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Adhesive sealing film or foil rolls constructed on plastic cores, for use with high throughput automated microplate sealers.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Aluminium foils, 75,7 µm thick, for use with 96 or 384 well plates. Fit inside the rim of raised rim plates. These foils have one partial width end ta...
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Smart Gasket lets you take samples or readings from a sanitary line.
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 275
no targeter for Bottom