Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Skrabere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/43/18709643.jpg
Skraber til at skrabe, sprede, blande eller rense leveres i et bredt sortiment. Vælg trekantede eller rektangulære blade med vinklede eller mejslede kanter. Skrabere i mange modeller og forskellige størrelser, der opfylder FDA krav til mad og lægemidler. Stort udvalg i stive eller bløde paddelskrabere med eller uden huller. Gulvskrabere til f.eks at fjerne fastgroet snavs på gulve kan fås med rustfri stålklinger. Bestil skrabere efter dit individuelle behov.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   These scrapers made of white PP are ideal for use with foodstuffs.
Leverandør:  Sampling Systems
Beskrivelse:   These disposable scrapers are made from high quality HDPE. They are ideal in the manufacture of creams, ointments and pastes.
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Scrapers made of PTFE with tapered end.
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   PS, white. Sturdy and convenient scrapers for disposable use. The scrapers are suitable for scraping off, smoothing or cleaning as well as removing re...
Varenummer: (BURK5378-3030)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   PS, blue. This scraper is suitable for scraping off, smoothing or cleaning as well as removing residue. Especially designed for use in food, animal fe...
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   These scrapers made of green PP are ideal for industrial applications, such as pharmaceuticals, biotechnology, foods, chemistry and other industries.
Varenummer: (BURK5378-2030)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   PS, blue. This scraper is not only coloured blue but also has a special additive in the material that makes it visible to metal detectors or X rays. T...
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  MICRONOVA
Beskrivelse:   PP, white.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING