Bandage-sakse
Leverandør: RSG Solingen
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
233-1421EA 203 DKK
233-1421
Bandage-sakse
Sakse
Kulstofstål.
  • Fås i lige, skarpt eller bøjet design, med stål- eller plasthåndtag
  • Nem betjening
Nem betjening.