Du Søgte efter: Retortstativer
Retortstativer til at holde buretter, kolber og andre laboratorieudstyr er tilgængelige hos VWR. Sættene inkluderer både rustfrie stålstænger, samt stander af plast eller støbejern. Et polypropylen retortstativ tilbydes til stærkt ætsende opgaver. Standeren af støbejern overtrukket med emalje findes i rektangulær, trefods, U-formet og A-formet varianter. Forskellige stanglængder til understøtning af forskellige diametre af laboratorieudstyr leveres også gennem VWR, såvel som retortringe og klemmer.
Retortstativer til at holde buretter, kolber og andre laboratorieudstyr er tilgængelige hos VWR. Sættene inkluderer både rustfrie stålstænger, samt stander af plast eller støbejern. Et polypropylen retortstativ tilbydes til stærkt ætsende opgaver. Standeren af støbejern overtrukket med emalje findes i rektangulær, trefods, U-formet og A-formet varianter. Forskellige stanglængder til understøtning af forskellige diametre af laboratorieudstyr leveres også gennem VWR, såvel som retortringe og klemmer.
89  results were found
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (41909.)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Trefodsstativer (A): Trefod i støbejern, emalje med hamret effekt, med støttestang i nikkelbelagt stål.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Roller bar platform, Platform m. ruller, der har fire justerbare, polstrede ruller til sikker fastholdelse af glasvarer, 610x457 mm, rullelængde 457 mm, Til: Standard/Advanced 5000 rysteapparater
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Monteringsbeslag til Labomeca®-opstillinger.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, hvid.
Varenummer: (241-0045)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PU coated, cast iron stand (200×450 mm), steel rod (500×12 mm), bosshead and holder for four funnels.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (444-0918)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: H-formet stativer med nikkel-belagt stålstav og 420×400 mm grå-meleret sokkelfod i støbejern.
Varenummer: (241-0104)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stativ i PU-belagt støbejern. Staven i højkvalitetsstål måler 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-0089)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Støtteplade, firkantet.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-0046)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PU-belagt stativ i støbejern (200×450 mm), en stålstav (500×12 mm), dobbeltmuffe og holder til to tragte.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (241-7510)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Fod fremstillet af trykstøbt zink, med fleksibel tre-fingret klemme (300 mm) i nikkel-belagt messing.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stål, pulver-lakeret.
Varenummer: (USBE2672)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Zinc die-casting and brass, nickel plated.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stål. Stabilt, skridsikkert stativ. Til en lang række formål. Hul med M 10 gevind på forsiden.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom