Retort ringe med dobbeltmuffe
Leverandør: Usbeck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-0330EA 224 DKK
241-0330 241-0329 241-0328
Retort ringe med dobbeltmuffe
Stativringe og stativholdere til retortstativer
Galvanised steel (8 mm Ø).
  • With integral bosshead for fixing to retort stand
  • With three-point bearing
  • Nickel plated brass screw