Retort rings with bosshead
Leverandør: Usbeck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241-7526EA 200 DKK
241-7526 241-7527 241-7525
Retort rings with bosshead
Stativringe og stativholdere til retortstativer
Galvaniseret stål (8 mm Ø).
  • With integral bosshead for fixing to retort stand
  • Three-point bearing
  • Nickel plated brass screw