Stativ med holder til tragte
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
241-0045EA 2540 DKK
241-0045
Stativ med holder til tragte
Retortstativer
PU coated, cast iron stand (200×450 mm), steel rod (500×12 mm), bosshead and holder for four funnels.
  • Holderens højde kan justeres
  • Holderen måler 400×80 mm
  • Tragtåbningerne måler 100 mm, og fordybningerne foran tragtåbningerne måler 40 mm i diameter
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.