Du Søgte efter: Stativringe og stativholdere til retortstativer
Holdere til retort stativer og opstillinger fremstillet i rustfrit stål, aluminium eller støbejern. Fås også med coating i PVC.
Holdere til retort stativer og opstillinger fremstillet i rustfrit stål, aluminium eller støbejern. Fås også med coating i PVC.
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Galvanised steel (8 mm Ø).
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Steel, zinc plated.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfrit stål 18/10.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Steel, zinc plated.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: These support clips are coated with ceramic inside.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfrit stål 18/10
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Galvanised steel.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Varenummer: (BOCH5505)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Galvaniseret stål (8 mm Ø).
Leverandør: RSG
Beskrivelse: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Leverandør: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beskrivelse: Steel, epoxy coated.
Varenummer: (452-0014)
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Beskrivelse: Ring set, aluminium , Ringe med midterdæksel til brug med 452-0012
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom