Du Søgte efter: Reaktionsbeholdere
VWR har gennemsigtige reaktionsbeholdere i borsilikat glas som kan autoklaveres og steriliseres ved høje temperature og har en god kemikaliebestandighed. Reaktionsbeholdere med flad bund kan bruges sammen med en magnetomrører, og reaktionsbeholdere med dobbelt væg kan nedkøle en reaktion.
VWR har gennemsigtige reaktionsbeholdere i borsilikat glas som kan autoklaveres og steriliseres ved høje temperature og har en god kemikaliebestandighed. Reaktionsbeholdere med flad bund kan bruges sammen med en magnetomrører, og reaktionsbeholdere med dobbelt væg kan nedkøle en reaktion.
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN® borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Tilbud
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Varenummer: (PALL97134)
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Reaktionsbeholdere, cylinderformede, Stainless steel pressure vessel, Rustfrit stål, Volumen: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Varenummer: (BOHLB320-01)
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN® borosilicate glass.
Tilbud
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN® borosilicate glass.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PFA, translucent.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, white.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom