VWR®, Betastrålingsspande
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
113-8976EA 1830 DKK
113-8976
VWR®, Betastrålingsspande
Bokse Beta/gammastrålingsbokse
Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 10 mm.
  • Det fastgjorte, hængslede låg letter påfyldningen og giver hurtig tømning
  • Robust, stabil og let at rengøre
Maksimal beskyttelse under korttidsopbevaring eller deponering af kontaminerede materialer.