VWR®, Betastrålingsspande
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
113-8993EA 5335 DKK
113-8993
VWR®, Betastrålingsspande
Bokse Beta/gammastrålingsbokse
Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 10 mm.
  • Det fastgjorte, hængslede låg letter påfyldningen og giver hurtig tømning
  • Robust, transportabel og let at rengøre
Maksimal beskyttelse under korttidsopbevaring eller deponering af faste såvel som flydende let forurenede materialer.
B×D×H (indvendig): 285×285×580 mm.