VWR®, Betastrålingsspand til smådele
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
113-8975EA 1830 DKK
113-8975
VWR®, Betastrålingsspand til smådele
Bokse Beta/gammastrålingsbokse
Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 10 mm.
  • Det fastgjorte, hængslede låg gør den let at tømme
  • Desuden er der et mindre, hængslet låg som lukker for påfyldningshullet
  • Robust, stabil og let at rengøre
Til korttidsopbevaring eller bortskaffelse af kontaminerede pipettespidser, kanyler, reagensglas og andre små dele.