VWR®, Opbevaringsboks til betastråling
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
113-8985EA 1740 DKK
VWRI113-8985
VWR®, Opbevaringsboks til betastråling
Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 10 mm.
  • Velegnet til langtidsopbevaring ved temperaturer så lave som -70 °C
  • Robust, stabelbar og med fastgjort, hængslet låg
  • Let identifikation af prøverne uden at skulle løfte låget
Til beskyttet opbevaring af isotopiske opløsninger eller radioaktive prøver. Med skumindlæg, som sikrer transporten af blykapsler eller kolber med isotopiske opløsninger.