VWR®, Beta-sikkerhedsracks til reagensglas
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
113-8978EA 1175 DKK
113-8978
VWR®, Beta-sikkerhedsracks til reagensglas
Stativer Tube Racks
Akryl, krystalklar, tykkelse: 10 mm.
  • Beskytter bunden og siderne af reagensglasene og op til den anbefalede påfyldningsvolumen
  • Blokkens aftagelige låg beskytter reagensglasenes låg
  • Stabelbar og let at rengøre
Den faststøbte blok med 4×6 borehuller til 1,5 ml reagensglas yder optimal beskyttelse under transport og opbevaring af opløsninger med høj specifik aktivitet. Borehullerne er placeret således at der opnås en nem håndtering samtidigt med at risikoen for kontaminering mindskes.
B×D×H (låg): 181×124×29 mm