Du Søgte efter: Afskærmning
Afskærmning til sikring af dit laboratoriepersonale ved håndtering af biologisk farlige eller radioaktive prøver er tilgængelige hos VWR. Sikkerhedsskærme giver beskyttelse mod stænk og snavs med fritstående eller monterede enheder. Tresidet konstruktion har front- og sidebeskyttelse, mens vinklede synsområder giver større synlighed. Klare akryl strålingsskærme beskytter personale ved håndtering af beta- og gamma-emitterende isotoper; Produkterne har stabile baser og ikke-glidende fødder i forskellige størrelser.
Afskærmning til sikring af dit laboratoriepersonale ved håndtering af biologisk farlige eller radioaktive prøver er tilgængelige hos VWR. Sikkerhedsskærme giver beskyttelse mod stænk og snavs med fritstående eller monterede enheder. Tresidet konstruktion har front- og sidebeskyttelse, mens vinklede synsområder giver større synlighed. Klare akryl strålingsskærme beskytter personale ved håndtering af beta- og gamma-emitterende isotoper; Produkterne har stabile baser og ikke-glidende fødder i forskellige størrelser.
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (113-8820)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KART572)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Akryl beskyttelse skjold, transparent, tykkelse: 9 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KART571)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PMMA, transparent, tykkelse: 5 mm. Giver laboratorie- og sundhedspersonalet ansigtsbeskyttelse mod farlige stoffer, aerosol og sprøjt.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BELAF249760003)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (113-1306)
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: The PC safety screen comprises of three hinged panels, the side panels being 226 mm in width and can be used as a tight triangle or extended out to a ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 9 mm.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Akryl, gennemsigtig, tykkelse: 9 mm.
Leverandør: Roth Carl
Beskrivelse: These safety shields are made from transparent acrylic glass of 8 mm thick.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom