Du Søgte efter: Farve Stativer
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Varenummer: (HECH41240010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (631-0340)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Soda lime glass og rustfrit stål.
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Varenummer: (631-9520)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Varenummer: (720-0096)
Leverandør: DIXON SCIENTIFIC
Beskrivelse: Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom