Tørrestativer
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
149-1310EA 1840 DKK
149-1310
Tørrestativer
Stativer Afløbs Stativer
PS, grå.
  • Drænstængerne kan indsættes og udskiftes efter behov
  • Leveres komplet med afløbsslange og beslag til vægmontering
  • Ekstra stænger til smalhalsede rør kan leveres ved bestilling af art.nr. 212-6109
Med integreret ekstra bred afløbskanal og 72 drænstænger, 95 mm lange, 15 mm Ø. Hullerne til indføring af stavene er lukkede på bagsiden. Dette forhindrer vandet i at løbe ind i væggen.