VWR®, Tørrestativer
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
211-0196EA 1640 DKK
211-0196 82024-450
VWR®, Tørrestativer
Stativer Afløbs Stativer
Wire, vinylbelagt.
  • Kan anvendes på bordet eller som vægstativ
  • Drypbakken kan fjernes fra siden for nem tømning
Med 18 drænstænger, 127 mm lange til store beholdere og 72 drænstænger, 76 mm lange til mindre beholdere.