Du Søgte efter: Kuvettestativ
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Varenummer: (HELL3001.10)
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Polypropylene.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (705-0329)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Cell holder, Single position thermostated cell holder with stirrer fleas (10 mm)
Varenummer: (634-8580)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PE.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (634-8290)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (634-8100)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BELAF185150000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WAPR80-7100-03)
Leverandør: Biochrom
Beskrivelse: Holder, Cuvette
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HACHLYW915)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom