Du Søgte efter: Stativer til Kromatografirør
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (548-1388A)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stativ, Chromatography vials , VWR®, PP, Antal huller: 50, B×D×H: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Varenummer: (SPET268-816000)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Stativ, Chromatography vial, Til rør: 1,5 ml, Hul Ø: 14 mm, Antal huller: 24 (4×6)
Leverandør: CHROMACOL
Beskrivelse: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Leverandør: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Beskrivelse: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Leverandør: Restek
Beskrivelse: These vial racks securely hold up to 36 headspace vials.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom