Du Søgte efter: Flaske Stativer
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wire racks, epoxy coated.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks made of PP, white.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Varenummer: (SCOT292807358)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (CORN10047)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stativ, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Leverandør: HEATHROW
Beskrivelse: Wire, epoxy coated.
Varenummer: (BELAF169690012)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BELAH189210000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Varenummer: (BELAF185132300)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Varenummer: (BELAF169640006)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (DELTNT-250)
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom