Du Søgte efter: Stativer
455  results were found
SearchResultCount:"455"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Epoxybelagt stålwire.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Nylon, glass fibre reinforced.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These test tube racks are either made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel or from polyamide coated steel.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard
Varenummer: (216-2988)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Designed for pre- and post-PCR sampling, streamline your PCR workflow with the 32-Place PCR rack. This versatile rack accommodates 0,2 ml tubes both i...
UOM: 1 * 10 Items
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: High capacity storage for your tubes.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Frysestativer som opbevarings- og lagersystemer til opretstående ULT-frysere gør det nemmere at organisere dine prøver.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Frysestativer som opbevarings- og lagersystemer til opretstående ULT-frysere gør det nemmere at organisere dine prøver.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Accessory for spectrophotometers, Cuvette, VWR®
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Tube racks suitable for: VWB 6, VWB 12, VWB 18, VWB 26, maximum 1, 4, 7, 7 racks per bath respectively.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 455
no targeter for Bottom