Du Søgte efter: Pyknometer
Et pyknometer anvendes til til bestemmelse af væskers massefylde (densitet). Et pyknometer er en glaskolbe med et veldefineret, men ukendt volumen. Kolben er forsynet med en slebet glasprop, i hvilken der er boret en ganske tynd kanal dergør at kolben kan fyldes med et veldefineret volumen. Det pågældende volumen kan bestemmes ved brug af vand, idet vandets densitet er kendt. Pyknometre fra VWR kan anvendes fra flygtige væsker til halvfaste bitumener. Hætter kan påsættes for at hindre fordampningsskadelige effekter og graduerede halse på kolber sikrer nemme målinger. VWR tilbyder pyknometre i en række forskellige størrelser og former der passer til arbejde med forskellige typer materialer.
Et pyknometer anvendes til til bestemmelse af væskers massefylde (densitet). Et pyknometer er en glaskolbe med et veldefineret, men ukendt volumen. Kolben er forsynet med en slebet glasprop, i hvilken der er boret en ganske tynd kanal dergør at kolben kan fyldes med et veldefineret volumen. Det pågældende volumen kan bestemmes ved brug af vand, idet vandets densitet er kendt. Pyknometre fra VWR kan anvendes fra flygtige væsker til halvfaste bitumener. Hætter kan påsættes for at hindre fordampningsskadelige effekter og graduerede halse på kolber sikrer nemme målinger. VWR tilbyder pyknometre i en række forskellige størrelser og former der passer til arbejde med forskellige typer materialer.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Borosilikatglas 3,3, DIN ISO 3507, typen Gay-Lussac.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Borosilicate glass 3,3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Pycnometer, Ikke kalibrerede, Volumen (nom.): 100 ml, Borosilikatglas 3,3
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Pycnometer, med specialhoved til mineraler og bitumen-lignende materialer, Volumen (nom.): 1000 ml, DURAN® borosilikatglas
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Varenummer: (KAVA632431722019)
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (WITG8.126.139)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WITG3.902.002)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Varenummer: (WITG3.935.003)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom