Reagenssprøjteflaske
Leverandør: CAMAG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
552-0031EA 1820 DKK
552-0031
Reagenssprøjteflaske
Forstøvere
Glas, forstøver. Et billigt alternativ til TLC sprayer.
  • Kan anvendes sammen med komprimeret luft eller kvælstof
  • Reagenser forstøves til en fin aerosoltåge