Refill æsker/racks til VWR Pak Rak™/Pak Rak™ Plus loadere i assorterede farver
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
613-0348EA 67.5 DKK
VWRI613-0348
Refill æsker/racks til VWR Pak Rak™/Pak Rak™ Plus loadere i assorterede farver
Hængslede, genopfyldelige, autoklaverbare æsker/rack til refills til pipettespidser.
  • Separate insert includes a bevelled top and extra sturdy surface for multi channel pipetting
  • Vented sides ensure effective tip sterilisation during autoclaving
Anvendes med Pak Rak™ og Pak Rak™ Plus loadere.
Bestillingsoplysninger: Gule, hvide, blå, grønne og lilla i samme pakke.
Æsker/racks til 100-1250 µl spidser passer kun til Pak Rak™ Plus loadere.