Pipettebakke til skuffe
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-1805EA 476 DKK
612-1805
Pipettebakke til skuffe
Bakker/Tallerkener/Potter Pipettebakker
PVC, hvid.
  • Designed to hold about 30 pipettes
  • Four compartments to accommodate 1, 2, 5, 10 ml pipettes
B×D×H: 425×300×30 mm