Du Søgte efter: Pipettebolde
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (612-2703)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rød gummi med hvid plastkonnektor og koniske silikoneadapter, autoklaverbar.
UOM: 1 * 3 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Naturgummi.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rødt gummi.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Naturlatex.
Varenummer: (612-2705)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Sort gummi med PVC-konnektorer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Gummi.
Varenummer: (612-2389)
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (BURK7554-0002)
Leverandør: BÜRKLE
Beskrivelse: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (612-1449)
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Made of rubber, red.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Leverandør: DEUTSCH & NEUMANN
Beskrivelse: Natural rubber.
Varenummer: (KART3914)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom