Pipettehjælper, accu-jet® pro
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
accu-jet® pro
612-2881EA 4140 DKK
612-2881 612-2882 612-2883 612-2628 BRND26330 612-2625 BRND26320 612-2626 612-2627 612-2884
Pipettehjælper, accu-jet® pro
Pipetter Pipettehjælpere
Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 0,1 til 200 ml.
  • Vælg mellem tyngdekraft eller drevet blow-out med én hånd, uendeligt justerbar motorhastighed og styring af pipettehastigheden vha. pipetteringsknapperne
  • Intelligent elektronisk system forhindrer overopfyldning
  • Blinkende lysdiode indikerer lavt batteriniveau
  • Aspirerer lydløst 50 ml ad gangen på blot 10 sekunder
  • Kan anvendes i op til 8 timer med en 10 ml pipette
  • Den er altid i nærheden - den kan ligge på ryggen på dit arbejdsbord, så spidsen ikke kontamineres, eller den kan sidde i vægholderen
Vægt: 190 g
Bestillingsoplysninger: Pipettehjælperen leveres med et genopladeligt NiMH-batteri, to låg til batterirummet, vægholder, batterioplader samt to 0,2 µm reserve-membranfiltre.