Du Søgte efter: Mikrokapillærer
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Engangskapillærer til centrifugering af blodprøver.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Klar glas, åbent i begge ender.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: DURAN® glas, ikke hepariniseret, til engangsbrug.
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: For single use.
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centr...
Leverandør: Schott AG
Beskrivelse: High precision capillaries made from borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: DURAN® glas, med ringmærke, til engangsbrug.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Kapillarpipetter, engangs, med ende-til-ende system. Med ægte Schott DURAN®-glas. Nøjagtighed (fra 5 µl) ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Med batchnummer på pakken.
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: DURAN® glas, natriumhepariniseret, til engangsbrug.
Varenummer: (MODU569013)
Leverandør: Vitrex Medical A/S
Beskrivelse: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HIRSCHMANN
Beskrivelse: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Leverandør: Brand
Beskrivelse: DE-M marked.
Leverandør: MARIENFELD
Beskrivelse: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: Engangsglaskapillærer til manuel prøveapplikation på 0,5, 1,2 eller 5 μl. Håndholdt og kan placeres vha. allround spottingstyret (551-4230). Indføres ...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom