Fuldpipetter, 1 mærke
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-1287EA 243 DKK
612-1287 612-1298 612-1282 612-1295
Fuldpipetter, 1 mærke
Pipetter Kolbepipetter
PP, meget gennemskinnelig.
  • Kalibreret til udløb (TD, Ex)
  • Blå påskrifter
  • Og temperaturer op til 60 °C forårsager ikke permanent overskridelse af tolerancegrænserne
  • Rengøringstemperatur under 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
  • Brudsikker