Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
Fuldpipetter, 1 mærke, klasse B
Leverandør: Hirschmann Laborgeräte
AR-Glas®
  • Kalibreret til udløb 'Ex'
  • Brune påskrifter
Certificeringer: DIN EN ISO 648; DE-M marking
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Volumen Tolerance Længde Suppl. til DIN Pakn VWR katalog nummer Mængde
0,5 ml 0,0075 ± ml 300 mm - 1 612-1348
Få mængderabat hvis du køber 12 eller flere. Log ind nu for detailer.
100 ml 0,12 ± ml 585 mm - 1 612-1358
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
10 ml 0,03 ± ml 440 mm - 1 612-1352
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
15 ml 0,045 ± ml 510 mm 1 612-1353
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
1 ml 0,0105 ± ml 300 mm - 1 612-1349
Få mængderabat hvis du køber 12 eller flere. Log ind nu for detailer.
20 ml 0,045 ± ml 510 mm - 1 612-1354
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
25 ml 0,045 ± ml 520 mm - 1 612-1355
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
2 ml 0,015 ± ml 330 mm - 1 612-1359
Få mængderabat hvis du køber 12 eller flere. Log ind nu for detailer.
3 ml 0,015 ± ml 350 mm 1 612-1350
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
4 ml 0,023 ± ml 400 mm 1 612-3464
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
50 ml 0,075 ± ml 540 mm - 1 612-1357
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
5 ml 0,023 ± ml 400 mm - 1 612-1351
Få mængderabat hvis du køber 6 eller flere. Log ind nu for detailer.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal