Fuldpipetter, SILBERBRAND ETERNA, 1 mærke, klasse B
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SILBERBRAND ETERNA
612-1263EA 51 DKK
612-1263 612-1252 612-1253 612-1264 612-1265 612-1255 612-1262 612-1257 612-1268 612-1269
Fuldpipetter, SILBERBRAND ETERNA, 1 mærke, klasse B
Pipetter Kolbepipetter
AR-Glas®.
  • Kalibreret til udløb (TD, Ex)
  • Mærker og påskrifter med brun farve
Certificeringer: DIN EN ISO 648.