Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "pipetter-pipette"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/58/86/21775886.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"300"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Natronkalkglas, til engangsbrug
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   LDPE, til engangsbrug.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Naturgummi.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PS, med inddeling, sterile
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   LDPE, til engangsbrug. Disse brudsikre alt-i-en-pipetter fjerner risici ved knust glas og eksponering for smittefarlige materialer.
Varenummer: (612-2703)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rød gummi med hvid plastkonnektor og koniske silikoneadapter, autoklaverbar.
UOM:  1 * 3 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These plastic pipettes are ideal for sterile serological and tissue culture applications. Easy-to-read black ascending and descending graduations simp...
Varenummer: (612-4552)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Pipettehjælper til glas- og plastpipetter fra 1 til 100 ml.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 300
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste