FTA® kort, Whatman™
Leverandør: Qiagen
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Whatman™ FTA®
512-1162EA 0 DKK
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
FTA® kort, Whatman™
Opbevaringssystemer til DNA og RNA
Til opsamling, transport, arkivering og isolering af nukleinsyrer ved rumtemperatur. FTA® kort indeholder kemikalier, som lyserer celler, denaturerer proteiner og beskytter nukleinsyrer fra nukleaser, oxidering og skader fra UV. Kortene inaktiverer hurtigt organismer inkl. blodbårne patogener og forhindrer vækst af bakterier og mikroorganismer. FTA® kortene fås i række forskellige konfigurationer. Opgaverne inkluderer retsmedicin, transgenetik, transfusionsmedicin, plasmidscreening, rusmidler og genomer.
  • Nukleinsyrer fanges, immobiliseres og stabiliseres og er klar til opbevaring, alt sammen i et let trin
  • Indfangede nukleinsyrer er klar til downstream-opgaver på mindre end 30 minutter
  • Nukleinsyrer, som indsamles på FTA® kort, forbliver stabile i årevis ved rumtemperatur
  • Velegnet til stort set alle celletyper
  • FTA® kort m. indikatorer skifter farve ved prøvepåførsel for at lette håndteringen af farveløse prøver
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
FTA® Classic kort: Fire prøveområder til applikering af op til 500 µl rent blod eller 100 µl plantehomogenat pr. kort. Praktisk til flere applikeringer af den samme type eller til indsamling af flere dyre- eller planteprøver på et kort.
FTA® Mini kort: To prøveområder til applikering af op til 250 µl rent blod eller 50 µl plantehomogenat pr. kort. Praktisk til protokoller som kræver forskellige områder til test og arkivering af prøver.
FTA® Micro kort: Et prøveområde til applikering af op til 125 µl rent blod eller 25 µl plantehomogenat pr. kort. Anbefales til situationer, som kun kræver en prøve.
FTA® Gene kort: Omsluttet af en stiv papramme. Tre prøveområder til applikering af op til 225 µl rent blod eller 30 µl plantehomogenat pr. kort.
FTA® kort m. indikatorer: Magen til standardkortene, men med en farveindikator, som skifter farve fra pink til hvis, når en prøve er blevet påført. Anbefales til farveløse prøver som fx buccal-celler eller dyrkede celler.
PlantSaver® FTA® Cards: Feature a laminated flap that allows vigorous crushing of the plant sample into the FTA® matrix without damaging the FTA® Card. Four sample areas per card.