Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Opbevaringssystemer til DNA og RNA
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
Til opbevaring af DNA og RNA. Reagenser til stabilisering af RNA sikrer at RNA ikke degraderes . FTA cards til langtidsopbevaing af DNA fra mange forskellige slags udgangsmaterialer, blandt andet blod, planter og væv. Kortet er prepareret således at DNA stabiliseres med det samme, og derefter kan det opbevares ved stuetemperatur uden at degraderes. Kortene findes i forskellige formater alt efter prøvetype.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Til opsamling, transport, arkivering og isolering af nukleinsyrer ved rumtemperatur. FTA® kort indeholder kemikalier, som lyserer celler, denaturerer ...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Til indsamling, opbevaring, behandling og forsendelse af FTA® kort
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   FTA® teknologi i 96-brønds format til opgaver, som kræver en høj ydelse.
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   EasiCollect™ is designed for the collection of buccal cells plus the protection and isolation of DNA using the Whatman™ FTA™ technology.
UOM:  1 * 50 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping