Du Søgte efter: Pistiller
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelain.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Varenummer: (BOCH8936)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (AXYGPES-15-B-SI)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 Items
Certifikater
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Pestles used in the combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumours.
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Borosilicate glass.
Varenummer: (432-5004)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Pistil, Til: Wheaton mikro-vævskværn med skruelåg
UOM: 1 * 2 Items
Leverandør: LEMKE, GERD
Beskrivelse: Agat. Høj kvalitet med fejlfri formalingsoverflade.
Leverandør: VITLAB
Beskrivelse: Melamine-formaldehyde, white.
Leverandør: LEMKE, GERD
Beskrivelse: Agat.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Pestles made of porcelain.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Made of borosilicate glass 3.3.
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These disposable plastic (PP) pestles are excellent for re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other ...
Varenummer: (BELAF199110001)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Pistil, Ø hoved: 0,95 cm and 1,27 cm mm, Længde: 10,2 cm
UOM: 1 * 12 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom